Läs mer
4-aminobensensulfonsyra (sulfanilsyra), Mikromol™
Produktkod. 17950726
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950726 25 mg
17901306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17950726 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0227.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-aminobensensulfonsyra (sulfanilsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfanilic Acid
CAS 121-57-3
Analyt- eller komponentnamn Sulfanilic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-aminobensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 173.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 173,0147 g/mol