Läs mer
4-Aminobenzo-2,1,3-tiadiazol, 98 %
Produktkod. 11302207
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302207 1 g 1g
11312207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09678.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 767-64-6 | C6H5N3S | 151,187 g/mol
4-aminobenso-2,1,3-tiadiazol används i en studie för att syntetisera och utvärdera den hämmande aktiviteten av en serie substituerade bensimidazoler och små bensotiadiazoler på metioninsyntas från råttlever. Den användes som potentiella nivellerare för Cu-plätering i submikrometergravar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-aminobenso-2,1,3-tiadiazol används i en studie för att syntetisera och utvärdera den hämmande aktiviteten av en serie substituerade bensimidazoler och små bensotiadiazoler på metioninsyntas från råttlever. Den användes som potentiella nivellerare för Cu-plätering i submikrometergravar.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 767-64-6
Molekylformel C6H5N3S
Molekylvikt (g/mol) 151.187
MDL-nummer MFCD00005810
InChI-nyckel DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imine
PubChem CID 69845
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-4-amin
LEDER C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole
Smältpunkt 67°C to 69°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3551
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 151.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.