Läs mer
4-Aminobensoesyra, 99 %
Beskrivelse
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
4-Aminobensoesyra fungerar som en hämmare av magsyrasekretion. Det används som en mellanprodukt i syntesen av folat (Vitamin BX ), azofärgämnen och tvärbindningsmedel. Det är också användbart i den biomedicinska sektorn för beredning av lokalanestetika och salvor. Det används ofta i industrier för att göra farmaceutiska produkter, smakämnen och konserveringsmedel. Det är aktivt involverat som en UV-blockerande ingrediens i solbränna kosmetika.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i metanol och dietyleter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med järnsalter och oxidationsmedel. Kan missfärgas vid exponering för ljus och luft. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobenzoic acid |
| Smältpunkt | ∼187 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.374 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 471605 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,423 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. Löslig i metanol och dietyleter. |
| Formel vikt | 137.14 |
| Procent renhet | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Aminobenzoic acid
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: p-Aminobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.