Läs mer
4-Aminobensoesyra, 99 %
Produktkod. p-7020642
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359429 50 g 50g
11450553 250 g 250g
11440553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12673.18
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
4-Aminobensoesyra fungerar som en hämmare av magsyrasekretion. Det används som en mellanprodukt i syntesen av folat (Vitamin BX ), azofärgämnen och tvärbindningsmedel. Det är också användbart i den biomedicinska sektorn för beredning av lokalanestetika och salvor. Det används ofta i industrier för att göra farmaceutiska produkter, smakämnen och konserveringsmedel. Det är aktivt involverat som en UV-blockerande ingrediens i solbränna kosmetika.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i metanol och dietyleter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med järnsalter och oxidationsmedel. Kan missfärgas vid exponering för ljus och luft. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-13-0
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00007894
InChI-nyckel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-namn 4-aminobensoesyra
LEDER NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzoic acid
Smältpunkt ∼187 °C (dekomposition)
Densitet 1.374
Kvantitet 50 g
Beilstein 471605
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,423
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i metanol och dietyleter.
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.