Läs mer
4-Aminobenzoic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10010030 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10010030 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10010030 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/2840/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 150-13-0
Smältpunkt 186°C
Färg Yellow
pH 3.5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C7H7NO2
MDL-nummer 7894
Kvantitet 100 g
Formel vikt 137.14g/mol
Fysisk form Powder
Produktbeteckning
  • 4-Aminobenzoic acid
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning.