Läs mer
4-aminobensoesyra, LoGiCal
Produktkod. 30464028
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464028 10 mg
1 options
Produktkod. 30464028 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0094.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
CAS 150-13-0
Analyt- eller komponentnamn Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzylpenicillin Procaine Imp. A (EP), Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Oxybuprocaine Imp. A (EP), Tetracaine Hydrochloride Imp. A (EP), Tetracaine Imp. A (EP), 4-Aminobenzoic Acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, Benzocaine Impurity G, Benzylpenicillin Procaine Impurity A, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity A, Tetracaine Hydrochloride Impurity A, Oxybuprocaine Impurity A, Tetracaine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-aminobensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 137,0477 g/mol