Läs mer
4-Aminobenzoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16491088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16491088 5 g
1 options
Produktkod. 16491088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
MedChemExpress 4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzoic acid
Fysisk form Solid
CAS 150-13-0
Färg Off-White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7NO2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym PABA Vitamin Bx Vitamin H1 p-Aminobenzoic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 4.55 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.14
Procent renhet 95.0%