Läs mer
4-aminobensoesyra, Mikromol™
Produktkod. 17987924
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17987924 100 mg
1 options
Produktkod. 17987924 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0094.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-aminobensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
CAS 150-13-0
Analyt- eller komponentnamn Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzylpenicillin Procaine Imp. A (EP), Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Oxybuprocaine Imp. A (EP), Tetracaine Hydrochloride Imp. A (EP), Tetracaine Imp. A (EP), 4-Aminobenzoic Acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, Benzocaine Impurity G, Benzylpenicillin Procaine Impurity A, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity A, Tetracaine Hydrochloride Impurity A, Oxybuprocaine Impurity A, Tetracaine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
LEDER Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-aminobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 137,0477 g/mol