Läs mer
4-Aminobenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 186°C to 189°C |
| Densitet | 1.38 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00007894 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 4-Aminobenzoic acid, PABA, 4-Aminobenzoic acid |