Läs mer
4-aminobensoesyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 15415679
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415679 25 g 25g
15425679 100 g 100g
15435679 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15415679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63428.14
 Begränsad artikel
I lager
Farmaceutiskt intermediär | CAS: 555-06-6 | C7H6NNaO2 | 159,12 g/mol
4-aminobensoesyranatriumsalt används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-aminobensoesyranatriumsalt används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (50 mg
/ml).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-06-6
Molekylformel C7H6NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 159.12
MDL-nummer MFCD00064395
InChI-nyckel XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
PubChem CID 517441
IUPAC-namn natrium;4-aminobensoat
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Smältpunkt >300°C
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vikt 159.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzoic acidsodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.