Läs mer
4-aminobensoesyra, TRC
Produktkod. 30004673
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004673 100 g
17998694 1 g
17997844 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004673 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA591500100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-13-0
Molekylformel C7 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Synonym Benzoic acid, p-amino- (7CI,8CI), 4-Aminobenzoic acid, 4-Aminobenzenecarboxylic acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzenecarboxylic acid, p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, para-Aminobenzoates
IUPAC-namn 4-aminobensoesyra
LEDER Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Formel vikt 137.0477