Läs mer
4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1331866-32-0 |
| Molekylformel | C7 D4 H2 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-amino- (ACI), 4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-D4, 4-Aminobenzonitrile-d4, 4-Cyanobenzeneamine-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.1606 |
| Formel vikt | 122.0782 g/mol |
| Visa mer |