Läs mer
4-Aminobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11494864
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494864 50 g 50g
11484864 10 g 10g
11404874 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494864 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13794.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
4-Aminobensonitril används som en aminosubstituerad bensonitril med hypotensiv aktivitet och som ett strålskyddsmedel. Det används också som derivatiseringsreagens vid elektroforetisk analys av aldoser, ketoser och uronsyra i kapillärzonen. Vidare används det vid framställning av metakrylmonomerer innehållande vidhängande azobensenstrukturer och polytiofener innehållande en azobensendel i sidokedjan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Aminobensonitril används som en aminosubstituerad bensonitril med hypotensiv aktivitet och som ett strålskyddsmedel. Det används också som derivatiseringsreagens vid elektroforetisk analys av aldoser, ketoser och uronsyra i kapillärzonen. Vidare används det vid framställning av metakrylmonomerer innehållande vidhängande azobensenstrukturer och polytiofener innehållande en azobensendel i sidokedjan.
Löslighet
Löslig i etylacetat, diklormetan och kloroform. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-74-5
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00007821
InChI-nyckel YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
IUPAC-namn 4-aminobensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzonitrile
Smältpunkt 83°C to 87°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 774507
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate,dichloromethane and chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.