Läs mer
4-aminobensofenon, 98 %
Produktkod. 11414804
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414804 10 g 10g
11424804 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414804 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13757.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1137-41-3 | C13H11NO | 197,24 g/mol
4-Aminobensofenon är associerat med 4-bensoylpyridin och det används som en frekvensdubblare för halvledarlasrar. Det används vid framställning av 1-[4-[N,N-bis(trimetylsilyl)amino]fenyl]-1-fenyletylen. Det används som en prekursor för att framställa 1,2,3-triazoler, pyrimidotriazoler, bensotiazol och pyrimidinonderivat. Det är involverat i bildandet av koordinationskomplex med krom(III).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Aminobensofenon är associerat med 4-bensoylpyridin och det används som en frekvensdubblare för halvledarlasrar. Det används vid framställning av 1-[4-[N,N-bis(trimetylsilyl)amino]fenyl]-1-fenyletylen. Det används som en prekursor för att framställa 1,2,3-triazoler, pyrimidotriazoler, bensotiazol och pyrimidinonderivat. Det är involverat i bildandet av koordinationskomplex med krom(III).
Löslighet Löslig i kallt vatten
, alkohol och eter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137-41-3
Molekylformel C13H11NO
Molekylvikt (g/mol) 197.24
MDL-nummer MFCD00007895
InChI-nyckel RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 14346
IUPAC-namn (4-aminofenyl)-fenylmetanon
LEDER NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzophenone
Smältpunkt 121°C to 124°C
Kokpunkt 245°C to 247°C (22 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 389292
Löslighetsinformation Soluble in cold water,alcohol and ether.
Formel vikt 197.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.