Läs mer
4-aminobensofenon, 98 %
Beskrivning
4-Aminobensofenon är associerat med 4-bensoylpyridin och det används som en frekvensdubblare för halvledarlasrar. Det används vid framställning av 1-[4-[N,N-bis(trimetylsilyl)amino]fenyl]-1-fenyletylen. Det används som en prekursor för att framställa 1,2,3-triazoler, pyrimidotriazoler, bensotiazol och pyrimidinonderivat. Det är involverat i bildandet av koordinationskomplex med krom(III).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Aminobensofenon är associerat med 4-bensoylpyridin och det används som en frekvensdubblare för halvledarlasrar. Det används vid framställning av 1-[4-[N,N-bis(trimetylsilyl)amino]fenyl]-1-fenyletylen. Det används som en prekursor för att framställa 1,2,3-triazoler, pyrimidotriazoler, bensotiazol och pyrimidinonderivat. Det är involverat i bildandet av koordinationskomplex med krom(III).
Löslighet Löslig i kallt vatten
, alkohol och eter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobenzophenone |
| Smältpunkt | 121 °C till 124 °C |
| Kokpunkt | 245 °C till 247 °C (22 mmHg) |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 389292 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kallt vatten, alkohol och eter. |
| Formel vikt | 197.24 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 4-Aminobenzophenone
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.