Läs mer
4-aminobensofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobenzophenone |
| CAS | 1137-41-3 |
| Molekylformel | C13H11NO |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (4-aminofenyl)-fenylmetanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.23 |
| Formel vikt | 197.0841 |