Läs mer
4-aminobensofenon, TRC
Produktkod. 30314462
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30314462 10 g
1 options
Produktkod. 30314462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA29355510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzophenone
CAS 1137-41-3
Molekylformel C13H11NO
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
LEDER Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (4-aminofenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 197.23
Formel vikt 197.0841