Läs mer
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10194090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10194090 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10194090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 90774-69-9
Molekylformel C7H7ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 197.585
MDL-nummer MFCD00007897
InChI-nyckel CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)aniline;hydrochloride
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2NC6H4CF3·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.59
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Granular Powder