Läs mer
4-Aminobenzyl 1-Thio-Beta-D-galactopryranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobenzyl 1-Thio-beta-D-galactopryranoside |
| CAS | 35785-20-7 |
| Molekylformel | C13 H19 N O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5S/c14-8-3-1-7(2-4-8)6-20-13-12(18)11(17)10(16)9(5-15)19-13/h1-4,9-13,15-18H,5-6,14H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ccc(CS[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(4-aminophenyl)methylsulfanyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.36 |
| Formel vikt | 301.0984 |