Läs mer
4-Aminobenzyl Alcohol, TRC
Produktkod. 30009115
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009115 5 g
30006970 1 g
30004762 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5871055G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-04-1
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Synonym Tetracaine Impurity 3
IUPAC-namn (4-aminophenyl)methanol
LEDER Nc1ccc(CO)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzyl Alcohol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Formel vikt 123.0684