Läs mer
4-aminobensylcyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10010560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10010560 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10010560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103210100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3544-25-0 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzyl cyanide
Namnnotering 99%
CAS 3544-25-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42,0 °C till 46,0 °C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 312,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8N2
Linjär formel H2NC6H4CH2CN
MDL-nummer MFCD00007912
Kvantitet 10 g
Beilstein 14, 457
Synonym 4-aminobenzyl cyanide, 4-aminophenylacetonitrile, 2-4-aminophenyl acetonitrile, 4-aminophenyl acetonitrile, p-aminobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-amino, 4-aminobenzylcyanide, 4-amino-phenyl-acetonitrile, 2-4-aminophenyl ethanenitrile, 4-aminobenzyl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, organiska lösningsmedel, svagt lösliga i cs2
InChI-nyckel YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(CC#N)C=C1
IUPAC-namn 2-(4-aminofenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 132.17
PubChem CID 77000
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobenzyl cyanide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.