Läs mer
4-aminobifenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481658
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15481658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55424.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
Det används för att tillverka azofärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används för att tillverka azofärgämnen.
Löslighet Löslig
i diklormetan, DMSO och metanol
Anmärkningar
°Förvaras vid -20 C. Undvik värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-67-1
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.227
MDL-nummer MFCD00007879
InChI-nyckel DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
PubChem CID 7102
ChEBI CHEBI:1784
IUPAC-namn 4-fenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobiphenyl
Smältpunkt 52°C to 54°C
Kokpunkt 191°C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 386533
Merck Index 14,1235
Löslighetsinformation Soluble in Dichloromethane,DMSO and Methanol
Formel vikt 169.23
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobiphenyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Aminobiphenyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.