Läs mer
4-Aminobiphenyl beta-D-Glucuronide Sodium Salt (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobiphenyl beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO6.Na/c20-13-14(21)16(18(23)24)25-17(15(13)22)19-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13-17,19-22H,(H,23,24);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,17+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 367.1032 |