Läs mer
4-Aminobiphenyl-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobiphenyl D9 |
| CAS | 344298-96-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H9 H2 N |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-amine (9CI), 4-Aminobiphenyl D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.28 |
| Visa mer |