Läs mer
4-aminobifenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobiphenyl |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2 |
| Formel vikt | 169.0891 |