Läs mer
4-aminobutansyra (gammaaminosmörsyra), Mikromol™
Beskrivning
4-aminobutansyra (gamma-aminosmörsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobutanoic acid (GABA) |
| CAS | 56-12-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Aminobutanoic acid (GABA) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid, Sodium Alendronate Impurity A, Vigabatrin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7) |
| LEDER | NCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-aminobutansyra |
| Visa mer |