Läs mer
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal, 95%
Produktkod. 10700605 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10700605 100 g Glasflaska 100g
10229803 1 g Glass bottle 1g
10523145 5 g Glasflaska 5g
10190153 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10700605 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103261000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6346-09-4 | C8H19NO2 | 161.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6346-09-4
Molekylformel C8H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.24
MDL-nummer MFCD00008227
InChI-nyckel GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 4,4-dietoxibutan-1-amin
LEDER CCOC(CCCN)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Färg Färglös
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 196.0°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Brytningsindex 1.4270 to 1.4290
Kvantitet 100 g
Beilstein 04,319
Synonym 2-chloro-5-aminophenol, 4-chloro-3-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2-chloro, 5-amino-2-chloro-phenol, 3-amino-6-chlorophenol, pubchem21902, 3-hydroxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-hydroxy aniline, acmc-1b64d, ksc494c4r
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
PubChem CID 80676
Formel vikt 161.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.