Läs mer
4-aminobutyraldehyd dietylacetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 6346-09-4 |
| Molekylformel | C8H19NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CCCN)OCC |
| IUPAC-namn | 4,4-dietoxibutan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.25 |
| Formel vikt | 161.1416 |