Läs mer
4-aminobutyraldehyd dietylacetal, TRC
Produktkod. 30315365
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30315365 500 mg
1 options
Produktkod. 30315365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603033500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Molekylformel C8H19NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
LEDER CCOC(CCCN)OCC
IUPAC-namn 4,4-dietoxibutan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 161.25
Formel vikt 161.1416