Läs mer
4-aminobutyraldehyd-dimetylacetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474517 5 g 5g
11484517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19060-15-2 | C6H16NO2 | 134.20 g/mol
4-aminobutyraldehyd-dimetylacetal fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används vid framställning av tallkottkörtelhormon melatonin genom reaktion med 4-metoxifenylhydrazinhydroklorid och ättiksyraanhydrid. Vidare används det också vid framställning av ficuseptin, juliprosin och juliprosopin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Aminobutyraldehyd-dimetylacetal fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används vid framställning av tallkottkörtelhormon melatonin genom reaktion med 4-metoxifenylhydrazinhydroklorid och ättiksyraanhydrid. Vidare används det också vid framställning av ficuseptin, juliprosin och juliprosopin.
Löslighet Blandbar med
bensen.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19060-15-2
Molekylformel C6H16NO2
Molekylvikt (g/mol) 134.20
MDL-nummer MFCD00189373
InChI-nyckel TYVAXMOICMBSMT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutylamine, 4,4-dimethoxy-1-butanamine, 4-aminobutyraldehyde dimethylacetal, acmc-1bqj6, 4-aminobutyraldehyde dimethyl, 1-amino-4,4-dimethoxybutane, cs-waa0041, tyvaxmoicmbsmt-uhfffaoysa, 4-aminobutyraldehydedimethylacetal
PubChem CID 5463803
LEDER COC(CCC[NH3+])OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Kokpunkt 85°C (22 mmHg)
Flampunkt 59°C (138°F)
Linjär formel H2N(CH2)3CH(OCH3)2
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with benzene.
IUPAC-namn 4,4-dimetoxibutan-1-aminium
Formel vikt 133.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobutyraldehydedimethyl acetal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.