Läs mer
4-Aminobutyric-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, CDN
Produktkod. 30314921
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314921 0.1 g
30322359 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314921 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND18280.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Aminobutyric Acid-d6
CAS 70607-85-1
Molekylformel C4H3D6NO2
Kvantitet 0.1 g
Synonym 4-Aminobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, 4-Aminobutanoic αcid-d6, 3-Carboxypropylamine-d6, 4-Aminobutyric Acid-d6, Aminalon-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6
InChI formel InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2
LEDER C(CC(=O)O)CN
IUPAC-namn 4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 109.16
Formel vikt 109.101 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity