Läs mer
4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobutyric acid 2,2-d2 |
| CAS | 67910-98-9 |
| Molekylformel | C4H7D2NO2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2 |
| LEDER | NCCC([2 H])(C(O)=O)[2 H] |
| IUPAC-namn | 4-aminobutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.13 |
| Formel vikt | 105.08 g/mol |
| Visa mer |