Läs mer
4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid, TRC
Produktkod. 30320412
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30320412 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60292125MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyric acid 2,2-d2
CAS 67910-98-9
Molekylformel C4H7D2NO2
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
LEDER NCCC([2H])(C(O)=O)[2H]
IUPAC-namn 4-aminobutanoic-2,2-d2 acid
Molekylvikt (g/mol) 105.13
Formel vikt 105.08
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.