missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobutyric acid 2,2-d2 |
| CAS | 67910-98-9 |
| Molekylformel | C4H7D2NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2 |
| LEDER | NCCC([2H])(C(O)=O)[2H] |
| IUPAC-namn | 4-aminobutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.13 |
| Formel vikt | 105.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?