Läs mer
4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminobutanoic Acid 4,4-D2 |
| CAS | 107022-06-0 |
| Molekylformel | C4 D2 H7 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Butanoic-4,4-d2 acid, 4-amino-, 4-Aminobutanoic-4,4-d2 acid, γ-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, 4-Aminobutanoic acid-d2, 4-Amino-4,4-dideuteriobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-4,4-dideuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.1321 |
| Formel vikt | 105.0759 g/mol |
| Visa mer |