Läs mer
4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, CDN
Produktkod. 30318571
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318571 0.1 g
30313949 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318571 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68460.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutanoic Acid 4,4-D2
CAS 107022-06-0
Molekylformel C4 D2 H7 N O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Butanoic-4,4-d2 acid, 4-amino-, 4-Aminobutanoic-4,4-d2 acid, γ-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, 4-Aminobutanoic acid-d2, 4-Amino-4,4-dideuteriobutanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i3D2
LEDER [2 H]C([2 H])(N)CCC(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-4,4-dideuteriobutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 105.1321
Formel vikt 105.0759 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity