Läs mer
4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, TRC
Produktkod. 30324220
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324220 10 mg
30321579 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60292610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutanoic Acid 4,4-D2
CAS 107022-06-0
Molekylformel C4 D2 H7 N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Butanoic-4,4-d2 acid, 4-amino-, 4-Aminobutanoic-4,4-d2 acid, γ-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, 4-Aminobutanoic acid-d2, 4-Amino-4,4-dideuteriobutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i3D2
LEDER [2H]C([2H])(N)CCC(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-4,4-dideuteriobutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 105.1321
Formel vikt 105.0759