Läs mer
4-aminosmörsyra, 97 %
Produktkod. 11478843
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478843 2500 g 2500g
11458843 100 g 100g
11468843 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11016.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Vid tillverkning av polymerer, livsmedelstillsatser och läkemedel. Akrylsyra och metakrylsyror är välkända prekursorer för polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vid tillverkning av polymerer, livsmedelstillsatser och läkemedel. Akrylsyra och metakrylsyror är välkända prekursorer för polymerer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-12-2
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00008226
InChI-nyckel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC-namn 4-aminosmörsyra
LEDER C(CC(=O)O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyric acid
Smältpunkt ∼195 °C (dekomposition)
Linjär formel H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Formel vikt 103.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.