Läs mer
4-aminosmörsyra, 99+%
Produktkod. 15129153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15129153 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10775931 25 g Plastflaska 25g
10244030 100 g Plastflaska 100g
10518470 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15129153 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103280025
 Begränsad artikel
I lager
4-aminosmörsyra, 99+%, CAS #56-12-2, även känd som γaminosmörsyra, är en aminosyra som uppvisar hämmande aktiviteter mot signalsubstanser, inklusive GABA. | CAS: 56-12-2 | C4H9NR2 | 103,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•4-aminosmörsyra är enγ -aminosyra och monokarboxylsyra som härrör från smörsyra
•Det är en aminosyra som visar hämmande aktiviteter mot neurotransmittorer, inklusive GABA, och verkar genom att binda GABA-A-receptorn och hämma aktiviteten hos signalmottagande neuroner
•Denna förening, omvandlad från signalsubstansen glutamat, är väsentlig för att reglera neuronal excitabilitet
•Det binder till GABA-A- och GABA-B-receptorer, vilket orsakar jonkanalöppning, hyperpolarisering och så småningom hämning av neurotransmission
Användningsområden
•4-aminosmörsyra har använts vid framställning av GABA –BSA (bovint serumalbumin)– GA (glutaraldehyd) konjugat, som används som kontroll för immunhistokemiska experiment
•Den används, in vivo, för att detektera GABA-neurotransmittor genom magnetisk resonansspektroskopi
•Denna förening ökar produktionen av kortkedjiga fettsyror och sänker pH-värdena i tjocktarmen hos mus
•Vissa in vivo-experiment med råttor, möss och grisar visade att 4-aminosmörsyra kan modulera tarmvätskeutsöndring, blodflöde och sårbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-12-2
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
MDL-nummer MFCD00008226
InChI-nyckel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC-namn 4-aminosmörsyra
LEDER C(CC(=O)O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyric acid
Smältpunkt 197 °C till 204 °C
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,5% max.
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 04,413
Merck Index 15,425
Transmittans 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm cell
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i vanliga lösningsmedel
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 103.12
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.