Läs mer
4-aminosmörsyra, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15443919
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443919 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15443919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61307.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobutyric acid
Smältpunkt ∽195 °C (dekomposition)
CAS 56-12-2
Färg Vitt
Molekylformel C4H9NO2
Linjär formel H2N(CH2)3CO2H
MDL-nummer MFCD00008226
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
InChI-nyckel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(=O)O)CN
IUPAC-namn 4-aminosmörsyra
Molekylvikt (g/mol) 103.121
Kvantitet 10 g
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Odör Luktfritt
Formel vikt 103.12
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.