Läs mer
4-Aminobutyric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 200°C to 202°C |
| CAS | 56-12-2 |
| MDL-nummer | MFCD00008226 |
| Synonym | 4-Aminobutyric acid, GABA, 4-Aminobutyric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Kvantitet | 100 g |
| Kvalitet | Research |