missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Aminocarminic Acid, >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminocarminic acid |
| CAS | 407626-19-1 |
| Molekylformel | C22 H21 N O12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Aminocarminic Acid, 5-Amino-7-β-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,6,8-trihydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 4-Aminocarminic acid, 7-C-α-D-Glucopyranoside of 5-aminokermesic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21NO12/c1-4-8-5(2-6(25)9(4)22(33)34)14(26)10-11(16(8)28)17(29)12(18(30)13(10)23)21-20(32)19(31)15(27)7(3-24)35-21/h2,7,15,19-21,24-25,27,29-32H,3,23H2,1H3,(H,33,34)/t7-,15-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | Cc1c(C(=O)O)c(O)cc2C(=O)c3c(N)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 5-amino-3,6,8-trihydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]anthracene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.402 |
| Formel vikt | 491.106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?