Läs mer
4-Aminocatechol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminocatechol Hydrochloride |
| CAS | 4956-56-3 |
| Molekylformel | C6H7NO2 • (HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| LEDER | OC1=C(O)C=CC(N)=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 4-aminobenzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.133646 |
| Formel vikt | 161.0244 |