Läs mer
4-Aminocyclohexanol-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminocyclohexanol-d10 |
| CAS | 1241045-80-6 |
| Molekylformel | C6H3D10NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Hydroxycyclohexylamine-d10, 1-Amino-4-hydroxycyclohexane-d10, 4-Amino-1-cyclohexanol-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h5-6,8H,1-4,7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D |
| LEDER | NC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-aminocyclohexan-1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-d10-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.24 |
| Formel vikt | 125.16 |