Läs mer
4-Aminodeoxopteroic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminodeoxopteroic Acid |
| CAS | 36093-85-3 |
| Molekylformel | C14 H13 N7 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid, 4-Amino-4-deoxopteroic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N7O2/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21) |
| LEDER | Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2n1 |
| IUPAC-namn | 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.3 |
| Formel vikt | 311.1131 |