Läs mer
4-Aminodiphenylmethane, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminodiphenylmethane |
| CAS | 1135-12-2 |
| Molekylformel | C13H13N |
| MDL-nummer | MFCD00047861 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C2=C(CC1=CC=CC=C1)C=CC(=C2)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.25 |
| Procent renhet | 98% |