Läs mer
4-Aminohippuric acid, 99%
Produktkod. 10206110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10206110 25 g Plastflaska 25g
10676164 10 g Glasflaska 10g
10123590 100 g Plastflaska 100g
10321184 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10206110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153800250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-78-9
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00007890
InChI-nyckel HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC-namn 2-[(4-aminobensoyl)amino]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminohippuric acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 198,0 °C till 202,0 °C
Färg Grå till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H10N2O3
Linjär formel H2NC6H4CONHCH2CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, II, 258
Merck Index 15, 439
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4-Aminohippuric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.