Läs mer
4-Aminohippuric acid, 99%
Produktkod. 10321184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
Código de producto. 10321184
Marca: Thermo Scientific Acros 153805000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 61-78-9
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00007890
InChI-nyckel HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
IUPAC-namn 2-[(4-aminobensoyl)amino]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Aminohippuric acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 198,0 °C till 202,0 °C
Färg Grå till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H10N2O3
Linjär formel H2NC6H4CONHCH2CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 14, II, 258
Merck Index 15, 439
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Aminohippuric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado