Läs mer
4-aminohippursyra EU-farmakope, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12977153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12977153 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12977153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 009 100
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminohippuric acid reagent.
Förpackning Flaska
CAS 66003-55-2
Anteckningar om renhetsgrad Eur Ph Ref.: 1003701
Typ Mass Spectrometry Standard
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 100 mL
Kvalitet Eu. Ph.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aminohippuric acid reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1003701. (RP 009)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .