Läs mer
4-Aminohippuric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16458726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458726 100 mg
1 options
Produktkod. 16458726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1306
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress 4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminohippuric acid
CAS 61-78-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10N2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym p-Aminohippuric acid
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (257.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 1.7 mg/mL (8.75 mM)
LEDER O=C(O)CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 194.19
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid